Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Hybridisierungsflaschen
Für den Einsatz bei Nukleinsäuren- und Protein-Blotting-Verfahren, die minimale Probenlösungen erfordern
81.30 CHF - 166.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP-Typ I
Verschlussmaterial Polycarbonat
Verschlussgröße 45 mm
Beschichtung Plastisol
Verschlusstyp Schraube
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11541325
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
805003
150 mm 35 mm Hybridisierungsflasche
91.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11724209
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
805000
75 mm 35 mm Hybridisierungsflasche
81.30 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10717893
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
805007
300 mm 35 mm Hybridisierungsflasche
159.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12437181
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
805027
300 mm 35 mm Hybridisierungsflasche mit Sicherheitsbeschichtung
122.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12417181
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
805020
75 mm 35 mm Hybridisierungsflasche mit Sicherheitsbeschichtung
109.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11531325
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
805001
100 mm 35 mm Hybridisierungsflasche
166.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12871474
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
805021
100 mm 35 mm Hybridisierungsflasche mit Sicherheitsbeschichtung
114.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11551325
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
805023
150 mm 35 mm Hybridisierungsflasche mit Sicherheitsbeschichtung
117.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12447181
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
805031
300 mm 70 mm Hybridisierungsflasche mit Sicherheitsbeschichtung
166.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12742447
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
805011
300 mm 70 mm Hybridisierungsflasche
123.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus dickwandigem Borosilikatglas
  • Sicherheitsbeschichtete Flaschen mit starken, rutschfesten Abdeckungen aus Plastisol verringern die Bruchgefahr und die Freisetzung von gefährlichen Stoffen
  • Die Kappen aus Polypropylen haben eine Einlage aus einem thermosonisch gebundenen Harz aus PTFE-Fluorkohlenstoff oder Silikon zur Verhinderung von Leckagen
  • Das Gestell aus Acrylglas fasst bis zu sechs Hybridisierungsflaschen in verschiedenen Größen für sicheren Transport und sichere Lagerung
Bestellinformation
Jeder Artikel wird im eigenen Karton geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
USP-Typ I
45 mm
Schraube
Nukleinsäuren- und Protein-Blotting-Verfahren, die minimale Probenlösung erfordern
Polycarbonat
Plastisol
Borosilikatglas
PTFE oder Silikon
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Hybridisierungsflaschen