Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Hybridisierungsflaschen
Für den Einsatz bei Nukleinsäuren- und Protein-Blotting-Verfahren, die minimale Probenlösungen erfordern
Marke: DWK Life Sciences 805020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus dickwandigem Borosilikatglas
- Sicherheitsbeschichtete Flaschen mit starken, rutschfesten Abdeckungen aus Plastisol verringern die Bruchgefahr und die Freisetzung von gefährlichen Stoffen
- Die Kappen aus Polypropylen haben eine Einlage aus einem thermosonisch gebundenen Harz aus PTFE-Fluorkohlenstoff oder Silikon zur Verhinderung von Leckagen
- Das Gestell aus Acrylglas fasst bis zu sechs Hybridisierungsflaschen in verschiedenen Größen für sicheren Transport und sichere Lagerung
Bestellinformation
Jeder Artikel wird im eigenen Karton geliefert.
Spezifikation
USP-Typ I | |
45 mm | |
1,37 in. | |
Nukleinsäuren- und Protein-Blotting-Verfahren, die minimale Probenlösung erfordern | |
PTFE oder Silikon | |
75 mm | |
Hybridisierungsflasche mit Sicherheitsbeschichtung |
Polycarbonat | |
Plastisol | |
35 mm | |
2,95 in. | |
Schraube | |
Borosilikatglas |