Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Hybridisierungsflaschen
Für den Einsatz bei Nukleinsäuren- und Protein-Blotting-Verfahren, die minimale Probenlösungen erfordern
Marke:  DWK Life Sciences 805000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11724209
  • 81.30 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus dickwandigem Borosilikatglas
  • Sicherheitsbeschichtete Flaschen mit starken, rutschfesten Abdeckungen aus Plastisol verringern die Bruchgefahr und die Freisetzung von gefährlichen Stoffen
  • Die Kappen aus Polypropylen haben eine Einlage aus einem thermosonisch gebundenen Harz aus PTFE-Fluorkohlenstoff oder Silikon zur Verhinderung von Leckagen
  • Das Gestell aus Acrylglas fasst bis zu sechs Hybridisierungsflaschen in verschiedenen Größen für sicheren Transport und sichere Lagerung
Bestellinformation
Jeder Artikel wird im eigenen Karton geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
USP-Typ I
45 mm
1,37 in.
Nukleinsäuren- und Protein-Blotting-Verfahren, die minimale Probenlösung erfordern
PTFE oder Silikon
75 mm
Hybridisierungsflasche
Polycarbonat
Plastisol
35 mm
2,95 in.
Schraube
Borosilikatglas