Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ HDPE Sampule™
Die kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Szintillationsfläschchen
277.00 CHF - 615.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,66 in.
Außendurchmesser (metrisch) 17 mm
Material HDPE
Volumen (metrisch) 6 ml
Höhe (angloamerikanisch) 2,24 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Material (Auskleidung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material (Auskleidung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10312062
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
986644
Ohne Einlage
277.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12467341
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
986645
Polyethylenschaum
615.00 CHF
2000 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verschluss aus weißem Polypropylen ohne Einlage
  • Beständig gegen Auslaufen und Aufquellen durch Lösungsmitteldegradation
Bestellinformation
Fläschchen und Verschlüsse sind in separaten Kunststoffbeuteln verpackt. Größe der Schraubverschlüsse: 18 mm Außendurchmesser x H (mit Verschluss): 17 x 57 mm.
Spezifikation
Spezifikation
0,66 in.
HDPE
2,24 in.
Polypropylen
57 mm
17 mm
6 ml
0,2 oz.
Weiße 18-mm-Schraubkappe ohne Polypropylen-Linerless
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ HDPE Sampule™