Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ HDPE Sampule™
Die kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Szintillationsfläschchen
Marke:  DWK Life Sciences 986645
496.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12467341
  • 615.00 CHF / 2000 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Weiße Verschlusskappe aus Polypropylen ohne Einlage
  • Beständig gegen Lecks und Schwellungen durch Lösungsmittelabbau
Bestellinformation
Fläschchen und Verschlüsse sind in separaten Kunststoffbeuteln verpackt. Größe der Schraubverschlüsse: 18 mm Außendurchmesser x H (mit Verschluss): 17 x 57 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylenschaum
17 mm
6 mL
Kunststoffbeutel, 2000/Karton
Polypropylen
57 mm
0,66 in.
HDPE
2,24 in.
0,2 oz.
Polypropylen mit geschäumtem Polyethyleneinsatz, 18 mm-Schraubverschluss
18 mm
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ HDPE Sampule™ > 6 ml; Polypropylenkappe mit geschäumter Polyethyleneinlage; 2000/Karton