Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ HDPE Sampule™
Die kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Szintillationsfläschchen
Marke:  DWK Life Sciences 986644
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10312062
  • 277.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verschluss aus weißem Polypropylen ohne Einlage
  • Beständig gegen Auslaufen und Aufquellen durch Lösungsmitteldegradation
Bestellinformation
Fläschchen und Verschlüsse sind in separaten Kunststoffbeuteln verpackt. Größe der Schraubverschlüsse: 18 mm Außendurchmesser x H (mit Verschluss): 17 x 57 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Einlage
17 mm
6 ml
Kunststoffbeutel, 1000/Karton
Polypropylen
57 mm
0,66 in.
HDPE
2,24 in.
0,2 oz.
Weiße 18-mm-Schraubkappe ohne Polypropylen-Linerless
Dokumentation
Catalogs
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ HDPE Sampule™ > 6mL; White polypropylene linerless cap; 1000/Cs.