Beschreibung
Weithalsfläschchen mit weißem Polyethylen-Verschluss.
- Abmessungen: 17 x 54 mm
- GPI Gewinde 15-425
Bestellinformation
In vier Tabletts mit 250 Fläschchen und Polybeutel mit 250 Kappen in jedem Tablett
Spezifikation
0,66 in. | |
17 mm | |
7 ml | |
Weit | |
0.23 oz. | |
Polyethylen | |
54 mm | |
Szintillationsfläschchen |
Weiß | |
HDPE | |
2,12 in. | |
Tablett | |
7 mL | |
Schraubverschluss | |
250 Fläschchen, 250 Kappen | |
GPI 15-425-konform |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ X1000 SCINTILLATION VIAL,HDPE,CAP SEPARATE,7ML OD > Fassungsvermögen: 7 ml; AD x H: 17 x 54 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur