Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Glas in Vial File™
Vial File bietet eine kompakte, leicht zugängliche Möglichkeit zur Probenlagerung
85.15 CHF - 323.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Lagerung und zum Transport von Fläschchen |
---|---|
Skala | Nein |
Gewindetyp | Schraube |
Verschlussmaterial | Phenolharz |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Material (Auskleidung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Material (Auskleidung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11571205
|
DWK Life Sciences
224950 |
1.5 ml | Durchsichtig | PTFE/Silikon | N/A | ||||||
11778709
|
DWK Life Sciences
224891 |
2.0 ml | Durchsichtig | Gummi 14B |
108.00 CHF
60 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10206112
|
DWK Life Sciences
224952 |
4.0 ml | Durchsichtig | PTFE/Silikon |
114.00 CHF
40 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11748929
|
DWK Life Sciences
224892 |
4.0 ml | Durchsichtig | Gummi 14B |
85.15 CHF
40 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12369999
|
DWK Life Sciences
W224694 |
4 mL | Durchsichtig | PTFE/14B-Gummi |
102.00 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10353093
|
DWK Life Sciences
225170 |
1.8 ml | Durchsichtig | PTFE/Silikon |
323.00 CHF
240 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12404801
|
DWK Life Sciences
W224896 |
2 mL | Bernsteinfarben | Gummi 14B |
122.00 CHF
60 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13128720
|
DWK Life Sciences
W224693 |
2.0 ml | Durchsichtig | PTFE/14B-Gummi |
148.00 CHF
60 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12389999
|
DWK Life Sciences
W224696 |
4 mL | Bernsteinfarben | PTFE/14B-Gummi |
109.00 CHF
40 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12379999
|
DWK Life Sciences
W224695 |
2 mL | Bernsteinfarben | PTFE/14B-Gummi |
146.00 CHF
60 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Vial File bietet eine kompakte, leicht zugängliche Möglichkeit zur Probenlagerung.
Mit aufgesetzten Verschlüssen.
- Der Polystyrolkasten mit Teilungen, Schaumeinsätzen und alphanumerischen Indexkarten erleichtert die Organisation und den Schutz der Fläschchen
- Auswahl zwischen geschlossenen oder oben offenen Verschlüssen aus schwarzem Phenol: die oben offenen Verschlüsse ermöglichen die Probenentnahme mit einer Spritze
- Fläschchen und Verschlüsse sind autoklavierbar
- Die transparenten Fläschchen aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen bestechen durch ihre hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
- Die braunen Fläschchen aus Borosilikatglas gewährleisten den Schutz lichtempfindlicher Produkte
Compliance
Die transparenten Fläschchen entsprechen USP Typ 1 und den Anforderungen gemäß ASTM™ E 438 Typ 1, Klasse A. Die braunen Fläschchen entsprechen den Anforderungen des USP-Typs 1 im Hinblick auf die Lichtdurchlässigkeit.
Spezifikation
Zur Lagerung und zum Transport von Fläschchen | |
Schraube | |
Autoklavierbar |
Nein | |
Phenolharz |