Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Glas in Vial File™
Vial File bietet eine kompakte, leicht zugängliche Möglichkeit zur Probenlagerung
Marke: DWK Life Sciences 224952
99.63 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Vial File bietet eine kompakte, leicht zugängliche Möglichkeit zur Probenlagerung.
Mit aufgesetzten Verschlüssen.
- Der Polystyrolkasten mit Teilungen, Schaumeinsätzen und alphanumerischen Indexkarten erleichtert die Organisation und den Schutz der Fläschchen
- Auswahl zwischen geschlossenen oder oben offenen Verschlüssen aus schwarzem Phenol: die oben offenen Verschlüsse ermöglichen die Probenentnahme mit einer Spritze
- Fläschchen und Verschlüsse sind autoklavierbar
- Die transparenten Fläschchen aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen bestechen durch ihre hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
- Die braunen Fläschchen aus Borosilikatglas gewährleisten den Schutz lichtempfindlicher Produkte
Compliance
Die transparenten Fläschchen entsprechen USP Typ 1 und den Anforderungen gemäß ASTM™ E 438 Typ 1, Klasse A. Die braunen Fläschchen entsprechen den Anforderungen des USP-Typs 1 im Hinblick auf die Lichtdurchlässigkeit.
Spezifikation
PTFE/Silikon | |
15 mm | |
4.0 ml | |
Nein | |
1.08 dr. | |
Autoklavierbar | |
48 mm |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen | |
Zur Lagerung und zum Transport von Fläschchen | |
Schraube | |
Phenolharz | |
Schraubverschluss (oben offen) | |
ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14