Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Glas in Vial File™
Vial File bietet eine kompakte, leicht zugängliche Möglichkeit zur Probenlagerung
Marke: DWK Life Sciences W224696
87.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Vial File bietet eine kompakte, leicht zugängliche Möglichkeit zur Probenlagerung.
Mit aufgesetzten Verschlüssen.
- Der Polystyrolkasten mit Teilungen, Schaumeinsätzen und alphanumerischen Indexkarten erleichtert die Organisation und den Schutz der Fläschchen
- Auswahl zwischen geschlossenen oder oben offenen Verschlüssen aus schwarzem Phenol: die oben offenen Verschlüsse ermöglichen die Probenentnahme mit einer Spritze
- Fläschchen und Verschlüsse sind autoklavierbar
- Die transparenten Fläschchen aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen bestechen durch ihre hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
- Die braunen Fläschchen aus Borosilikatglas gewährleisten den Schutz lichtempfindlicher Produkte
Compliance
Die transparenten Fläschchen entsprechen USP Typ 1 und den Anforderungen gemäß ASTM™ E 438 Typ 1, Klasse A. Die braunen Fläschchen entsprechen den Anforderungen des USP-Typs 1 im Hinblick auf die Lichtdurchlässigkeit.
Spezifikation
PTFE/14B-Gummi | |
15 mm | |
4 mL | |
Nein | |
1,08 dr. | |
Autoklavierbar | |
48 mm |
Bernsteinfarben | |
Borosilikatglas | |
Zur Lagerung und zum Transport von Fläschchen | |
Schraube | |
Phenolharz | |
Schraubverschluss | |
USP-Typ I |