Learn More
DWK Life Sciences Szintillationsröhrchen aus Glas, 20 ml: Urea-Kappen
Die Integrität der Dichtigkeit bleibt mit verschiedenen Verschlussbeschichtungen erhalten. Wheaton Science Products™ 20 ml-Szintillationsfläschchen aus Glas und Urea-Verschlüsse sind für starke Lösungsmittel und hochreine Chemikalien geeignet.
467.00 CHF - 1215.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,1 in.
Außendurchmesser (metrisch) 28 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 20 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Äußerst reißfeste Folie mit ausgezeichneten Dichtungseigenschaften
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Material (Auskleidung) Verschlussgröße Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material (Auskleidung) Verschlussgröße Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10179592
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
986562
Metallfolie 24-400 Durchsichtig
493.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11506325
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
986568
Polyethylenscheibe 24-400 Durchsichtig
467.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11758819
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
986542
Metallfolie 22-400 Weiß
1215.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10006761
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
986548
Polyethylenscheibe 22-400 Weiß
1190.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10458043
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
986546
Polyethylen-Konus 22-400 Weiß
528.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Integrität der Dichtigkeit bleibt mit verschiedenen Verschlussbeschichtungen erhalten. Wheaton Science Products™ 20 ml-Szintillationsfläschchen aus Glas mit Harnstoffkappe eignen sich für starke Lösungsmittel und hochgradig reine Chemikalien.
  • Chemisch inert, geeignet für starke Lösungsmittel und hochreine Chemikalien
  • Verschiedene Verschlusseinlagen zum Erhalt der Dichtigkeit
  • Hintergrundzählungen sind gleichbleibend und niedrig; die Durchlässigkeit für ultraviolette Strahlung ist hoch
  • Mit aufgesetzten Schraubverschlüssen
Bestellinformation
Außendurchmesser x H: 1.125 x 2.375 in. (28 x 61 mm) mit aufgesetztem Verschluss, die Fläschchen sind in einzelnen Zellen in fünf Tabletts zu je 100 Stück pro Packung verpackt.
Compliance
Entspricht den Normen ASTM™ E438 Typ I, Klasse A und USP Typ I.
Spezifikation
Spezifikation
1,1 in.
Borosilikatglas
Äußerst reißfeste Folie mit ausgezeichneten Dichtungseigenschaften
Folienverpackung
Harnstoff
61 mm
28 mm
20 ml
2,4 in.
0,67 oz.
Schraubverschluss
ASTM E438, Typ I, Klasse A
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Szintillationsröhrchen aus Glas, 20 ml: Urea-Kappen