Learn More
DWK Life Sciences Szintillationsröhrchen aus Glas, 20 ml: Urea-Kappen
Die Integrität der Dichtigkeit bleibt mit verschiedenen Verschlussbeschichtungen erhalten. Wheaton Science Products™ 20 ml-Szintillationsfläschchen aus Glas und Urea-Verschlüsse sind für starke Lösungsmittel und hochreine Chemikalien geeignet.
Marke:  DWK Life Sciences 986542
500.09 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11758819
  • 1215.00 CHF / 500 Stück
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Integrität der Dichtigkeit bleibt mit verschiedenen Verschlussbeschichtungen erhalten. Wheaton Science Products™ 20 ml-Szintillationsfläschchen aus Glas mit Harnstoffkappe eignen sich für starke Lösungsmittel und hochgradig reine Chemikalien.
  • Chemisch inert, geeignet für starke Lösungsmittel und hochreine Chemikalien
  • Verschiedene Verschlusseinlagen zum Erhalt der Dichtigkeit
  • Hintergrundzählungen sind gleichbleibend und niedrig; die Durchlässigkeit für ultraviolette Strahlung ist hoch
  • Mit aufgesetzten Schraubverschlüssen
Bestellinformation
Außendurchmesser x H: 1.125 x 2.375 in. (28 x 61 mm) mit aufgesetztem Verschluss, die Fläschchen sind in einzelnen Zellen in fünf Tabletts zu je 100 Stück pro Packung verpackt.
Compliance
Entspricht den Normen ASTM™ E438 Typ I, Klasse A und USP Typ I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Metallfolie
Weiß
Borosilikatglas
Äußerst reißfeste Folie mit ausgezeichneten Dichtungseigenschaften
Folienverpackung
Harnstoff
61 mm
22-400
1,1 in.
28 mm
20 ml
2,4 in.
0,67 oz.
Schraubverschluss
ASTM E438, Typ I, Klasse A
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Szintillationsröhrchen aus Glas, 20 ml: Urea-Kappen > Harnstoff, 22-400-Schraubverschluss; Metallfolie mit Verschlusskappeneinsatz aus Kork; Mit Schraubverschlüssen, die an den Fläschchen angebracht sind