Learn More
DWK Life Sciences Szintillationsröhrchen aus Glas, 20 ml: Urea-Kappen
Die Integrität der Dichtigkeit bleibt mit verschiedenen Verschlussbeschichtungen erhalten. Wheaton Science Products™ 20 ml-Szintillationsfläschchen aus Glas und Urea-Verschlüsse sind für starke Lösungsmittel und hochreine Chemikalien geeignet.
Marke: DWK Life Sciences 986568
374.85 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Integrität der Dichtigkeit bleibt mit verschiedenen Verschlussbeschichtungen erhalten. Wheaton Science Products™ 20 ml-Szintillationsfläschchen aus Glas mit Harnstoffkappe eignen sich für starke Lösungsmittel und hochgradig reine Chemikalien.
- Chemisch inert, geeignet für starke Lösungsmittel und hochreine Chemikalien
- Verschiedene Verschlusseinlagen zum Erhalt der Dichtigkeit
- Hintergrundzählungen sind gleichbleibend und niedrig; die Durchlässigkeit für ultraviolette Strahlung ist hoch
- Mit aufgesetzten Schraubverschlüssen
Bestellinformation
Außendurchmesser x H: 1.125 x 2.375 in. (28 x 61 mm) mit aufgesetztem Verschluss, die Fläschchen sind in einzelnen Zellen in fünf Tabletts zu je 100 Stück pro Packung verpackt.
Compliance
Entspricht den Normen ASTM™ E438 Typ I, Klasse A und USP Typ I.
Spezifikation
Polyethylenscheibe | |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Äußerst reißfeste Folie mit ausgezeichneten Dichtungseigenschaften | |
Folienverpackung | |
Harnstoff | |
61 mm | |
24-400 |
1,1 in. | |
28 mm | |
20 ml | |
2,4 in. | |
0,67 oz. | |
Schraubverschluss | |
ASTM E438, Typ I, Klasse A |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14