Learn More
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10785183
|
DWK Life Sciences
W225351 |
11 mm-Dichtungen |
580.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11521225
|
DWK Life Sciences
W225352 |
13 mm-Versiegelungen |
600.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10115822
|
DWK Life Sciences
W225353 |
20 mm-Dichtungen |
667.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11511225
|
DWK Life Sciences
W225350 |
8 mm-Dichtungen |
733.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Wheaton E-Z Entdeckler werden für das Entdeckeln von standardmäßigen Laborfläschchen empfohlen.
- Entdeckler sind in verschiedenen Größen lieferbar, einschließlich für das Entfernen von Versiegelungen mit einer Größe von 8, 11, 13 und 20 mm.
- Die Entdeckler werden mit sichtbaren Größenetiketten für eine einfache Identifikation geliefert.
- Durch einen ergonomischen, gepolsterten Griff angenehm zu verwenden. Die Ermüdung der Hand wird durch den kurzen Griff und den umgestalteten, gefederten Aufbau reduziert.
- Entdeckler können autoklaviert werden, wobei Autoklavieren jedoch das Aussehen ändern oder die Produktlebensdauer verkürzen kann. Sie sollten nicht bei mehr als 121 °C autoklaviert werden
Warranty
Zwei Jahre