Learn More
DWK Life Sciences E-Z Verschlussöffner
Mit ergonomischen Griffen zum Verschließen und Öffnen von Laborfläschchen.
Marke: DWK Life Sciences W225350
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Wheaton E-Z Entdeckler werden für das Entdeckeln von standardmäßigen Laborfläschchen empfohlen.
- Entdeckler sind in verschiedenen Größen lieferbar, einschließlich für das Entfernen von Versiegelungen mit einer Größe von 8, 11, 13 und 20 mm.
- Die Entdeckler werden mit sichtbaren Größenetiketten für eine einfache Identifikation geliefert.
- Durch einen ergonomischen, gepolsterten Griff angenehm zu verwenden. Die Ermüdung der Hand wird durch den kurzen Griff und den umgestalteten, gefederten Aufbau reduziert.
- Entdeckler können autoklaviert werden, wobei Autoklavieren jedoch das Aussehen ändern oder die Produktlebensdauer verkürzen kann. Sie sollten nicht bei mehr als 121 °C autoklaviert werden
Serviceleistungen
Zwei Jahre
Spezifikation
8 mm-Dichtungen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences E-Z Verschlussöffner > Entdeckler für Versiegelungen; 8mm-Versiegelungen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur