Learn More
DWK Life Sciences E-Z Verschlussöffner
Mit ergonomischen Griffen zum Verschließen und Öffnen von Laborfläschchen.
Marke:  DWK Life Sciences W225351
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10785183
  • 614.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Wheaton E-Z Entdeckler werden für das Entdeckeln von standardmäßigen Laborfläschchen empfohlen.
  • Entdeckler sind in verschiedenen Größen lieferbar, einschließlich für das Entfernen von Versiegelungen mit einer Größe von 8, 11, 13 und 20 mm.
  • Die Entdeckler werden mit sichtbaren Größenetiketten für eine einfache Identifikation geliefert.
  • Durch einen ergonomischen, gepolsterten Griff angenehm zu verwenden. Die Ermüdung der Hand wird durch den kurzen Griff und den umgestalteten, gefederten Aufbau reduziert.
  • Entdeckler können autoklaviert werden, wobei Autoklavieren jedoch das Aussehen ändern oder die Produktlebensdauer verkürzen kann. Sie sollten nicht bei mehr als 121 °C autoklaviert werden
Serviceleistungen
Zwei Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
11 mm-Dichtungen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences E-Z Verschlussöffner > Entdeckler für Versiegelungen; 11 mm-Versiegelungen