Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Diazomethane Generators for Gas Chromatography
For generating diazomethane and other gases for gas chromatography, mass sepctroscopy and NMR studies
Marke: DWK Life Sciences 281155
175.13 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Verwendet Clear-Seal fettfreie Schliffe
- «O«-Ring nicht erforderlich
- Hergestellt aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen gemäß USP Typ I und ASMT™ E 438 Typ I, Klasse A-Anforderungen
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse A | |
20 cm | |
Diazomethan-Erzeuger |
7,8 in. | |
O-Ring-Klammer, ein 13-425-Schraubverschluss mit ausgeschnittenem Oberteil und ein PTFE-beschichteter Gummieinsatz |