missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ SduI, Ppu21I Buffer (10X)

Optimieren Sie mit diesem Puffer, der für eine bessere Stabilität mit BSA vorgemischt wurde, die Verdauung mit den Restriktionsenzymen SduI and Ppu21I.

Marke:  Thermo Scientific™ B23

23.82 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 10579110

  • 34.00 CHF / 10 Milliliter
Verfügbar ab: 06-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation

Spezifikation

1 mL
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Manuals

Zertifikate

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer01184930 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2021 Catalog NumberB23
Chargennummer01184931 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2021 Catalog NumberB23
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ SduI, Ppu21I Buffer (10X) > 1 ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.