Learn More
Thermo Scientific™ BupH™ Tris-HEPES-SDS Running Buffer
Bereiten Sie mit diesem Trockenmischpulver-Beuteln 500 ml Tris-NaCl-Puffer (TBS) zu, zur Verwendung als Verdünnungsmittel und Waschpuffer für ELISA-, Western Blot- und andere Immunoassays.
Marke: Thermo Scientific™ 28398
Beschreibung
Thermo Scientific™ BupH Tris-gepufferte Saline-Packungen sind Beutel mit Trockenmischpulver, die jeweils ausreichen, um 500 ml des Tris-NaCl-Puffers (TBS) für Verdünnungsmittel und Waschpuffer in ELISA, Western Blot und allgemeinen Immunoassay-Verfahren herzustellen.
Die BupH Trockenpackungen mit TBS sind einfach zu verwenden. Leeren Sie einfach den Inhalt einer Folienverpackung in einen Becher, fügen Reinstwasser hinzu und rühren Sie, um ihn aufzulösen. Die Packungen eliminieren Wiegezeiten und mühsame pH-Einstellungen. Bei Auflösung in 500 ml Wasser ergibt jede Packung 25 mmol Tris, 0,15 mol NaCl, pH 7,2.Leistungsmerkmale:
TBS— Bei Auflösung in 500 ml Wasser ergibt jede Packung 25 mmol Tris; 0,15 mol NaCl; pH 7,2
Praktisch—Lösen Sie den Inhalt einer Hülle in Wasser auf, und der Puffer ist gebrauchsfertig
Sparen Sie Zeit und Aufwand—kein Wiegen, keine pH-Einstellung, keine Notwendigkeit einzelne Komponenten zu lagern und keine Notwendigkeit große Mengen von Stammlösungen vor dem täglichen Bedarf herzustellen und zu lagern
Lange Haltbarkeit—Zwischenlagerung und Lagerung von Trockenpackungen beseitigt Bedenken hinsichtlich der langfristigen Stabilität von Stammlösungen
Eliminieren Sie Variablen— Unsere Qualitätskontrolle gewährleistet, dass jede Packung denselben, konsistenten Puffer liefert
Empfohlen für:
Waschpuffer oder Antikörper-Verdünnung für ELISA, Western Blot und andere Immunassays
Spezifikation
Tris-Hepes-SDS-Laufpuffer | |
BupH™ | |
10/Packung |