Learn More
DWK Life Sciences Zusatzdeck für das kompakte Rollsystem für kleine Flaschen
Jedes Deck fasst zwei Rollerflaschen
795.00 CHF - 870.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Deck-Kit |
---|---|
Farbe | Aktivkohle |
Enthält | Montiertes Rollerdeck, 4 Stützstäbe, Antriebsriemen, benötigte Teile und Montageanweisungen |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10579311
|
DWK Life Sciences
348930 |
Kompakter kleiner Apparat für Rollerflaschenkulturen |
795.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10411393
|
DWK Life Sciences
W348930-CH |
Wheaton Kleines Rollkultur-Apparatesystem für den Tisch |
870.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Descripción
- Schnelle und einfache Anbringung am Wheaton Compact Rollersystem für kleine Flaschen (oben), das zwei zusätzliche Decks aufnehmen kann
- Das Kit enthält das montierte Rollerdeck, vier Stützstäbe, Antriebsriemen, benötigte Metallteile und Montageanweisungen.
Información de órdenes
Gewicht: 5 lb (2.3 kg)
Especificaciones
Deck-Kit | |
Aktivkohle | |
Montiertes Rollerdeck, 4 Stützstäbe, Antriebsriemen, benötigte Teile und Montageanweisungen |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
DWK Life Sciences Zusatzdeck für das kompakte Rollsystem für kleine Flaschen