Learn More
DWK Life Sciences Zusatzdeck für das kompakte Rollsystem für kleine Flaschen
Jedes Deck fasst zwei Rollerflaschen
Marke: DWK Life Sciences W348930-CH
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schnelle und einfache Anbringung am Wheaton Compact Rollersystem für kleine Flaschen (oben), das zwei zusätzliche Decks aufnehmen kann
- Das Kit enthält das montierte Rollerdeck, vier Stützstäbe, Antriebsriemen, benötigte Metallteile und Montageanweisungen.
Bestellinformation
Gewicht: 5 lb (2.3 kg)
Spezifikation
Deck-Kit | |
Aktivkohle | |
Wheaton Kleines Rollkultur-Apparatesystem für den Tisch | |
Montiertes Rollerdeck, 4 Stützstäbe, Antriebsriemen, benötigte Teile und Montageanweisungen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Zusatzdeck für das kompakte Rollsystem für kleine Flaschen > Für kleine Flaschen-Tischrollergestell; Charcoal
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur