Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Fläschchen für sterile Komponenten
Die WHEATON™ CompletePAK™ Produktlinie umfasst eine Reihe von Fläschchen mit Bördelverschluss, Gummistopfen und Dichtung, die gebrauchsfertig sterilisiert sind. Sie können aufgrund unserer Fähigkeit, Lösungen aus einer Hand anzubieten, für jede Anwendung angepasst werden, die Ihre Lieferkette reduziert.
Marke:  DWK Life Sciences W987000A-S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17922611
  • 1050.00 CHF / 278 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sterilisierte, gebrauchsfertige Produkte
  • Verschiedene kombinierte und eigenständige sterile Komponenten – eine Lösung für jede Anwendung
  • Umfassendes Analysezertifikat über Herstellung und Rückverfolgbarkeit
  • USP 788/EP 2.9.19 Particulate Matter in Injections, USP 85/EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test und USP 71/ EP 2.6.14 The Sterility Test, USP 660/EP 3.2.1 Glass Containers for Pharmaceutical Use und USP 381/EP 3.2.9 Elastomeric Closures used in Parenteral Preparations
  • Gebrauchsfertig, termingerecht, Mindesthaltbarkeit von 3 Monaten ab Zeitpunkt der Lieferung
  • Braune Versionen für die Verpackung von lichtempfindlichen Inhalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bernsteinfarben
Nein
2 mL
Nein
Bördelverschluss
32 mm
Borosilikatglas (Typ 1)
Steril
Lichtempfindliche parenterale Präparate und gebrauchsfertige Anwendungen
278
Wheaton CompletePAK
Nein
Name des Produkts
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Fläschchen für sterile Komponenten > 2 ml; braun, 278/Karton