Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Körbe
Die epoxidharzbeschichtete Stahldrahtkonstruktion hält auch harten Laborbedingungen stand
Marke:  Bel Art™ H16766-0000
75.92 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11783207
  • 121.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die epoxidharzbeschichtete Stahldrahtkonstruktion hält auch harten Laborbedingungen stand
  • Widerstandsfähig gegen Rost, Korrosion, Lösungsmittel, Säuren und Alkalien
  • Geeignet für den Transport und das Chargentauchen von Glaswaren
  • Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Spezifikation
Basket Only
Autoklavierbar
Labware
Rectangular
Non-sterile
36 x 28 x 8,8 cm (14x 11 x 3,5 in.)
14 in.
11 in.
3,5 in.
Korb
Blau
Epoxidbeschichteter Stahl
No
360 x 280 x 90 mm
36 cm
28 cm
8,8 cm
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Körbe > 36 x 28 x 9 cm