Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Versiegelung für sterile Komponenten
Die WHEATON™ CompletePAK™ Produktlinie umfasst eine Reihe von Fläschchen mit Bördelverschluss, Gummistopfen und Dichtung, die gebrauchsfertig sterilisiert sind. Sie können aufgrund unserer Fähigkeit, Lösungen aus einer Hand anzubieten, für jede Anwendung angepasst werden, die Ihre Lieferkette reduziert.
362.00 CHF - 744.00 CHF
Spezifikation
Material | Aluminium |
---|---|
Sterilität | Steril |
Produktlinie | Wheaton CompletePAK |
Verschlusstyp | Sterile Flip-Dichtung |
Zertifizierung/Konformität | USP 788, 85 und 71; zertifizierte Integrität des Behälterverschlusses (CCI) |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17922681
|
DWK Life Sciences
W988010-S |
13 mm | Blau |
744.00 CHF
285 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17932681
|
DWK Life Sciences
W988009-S |
13 mm | Rot |
744.00 CHF
285 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17972621
|
DWK Life Sciences
W988012-S |
20 mm | Blau |
362.00 CHF
125 Stück |
Verfügbar ab: 07-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17942581
|
DWK Life Sciences
W988011-S |
20 mm | Rot |
362.00 CHF
125 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Steril
- Flip-Off-Verschluss
Certifications
USP <788>, <85> und <71>; zertifizierte Integrität des Containerverschlusses (CCI)
Spezifikation
Aluminium | |
Wheaton CompletePAK | |
USP 788, 85 und 71; zertifizierte Integrität des Behälterverschlusses (CCI) |
Steril | |
Sterile Flip-Dichtung |