Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Versiegelung für sterile Komponenten
Die WHEATON™ CompletePAK™ Produktlinie umfasst eine Reihe von Fläschchen mit Bördelverschluss, Gummistopfen und Dichtung, die gebrauchsfertig sterilisiert sind. Sie können aufgrund unserer Fähigkeit, Lösungen aus einer Hand anzubieten, für jede Anwendung angepasst werden, die Ihre Lieferkette reduziert.
Marke: DWK Life Sciences W988011-S
Beschreibung
- Steril
- Flip-Off-Verschluss
Certifications
USP <788>, <85> und <71>; zertifizierte Integrität des Containerverschlusses (CCI)
Spezifikation
Rot | |
Steril | |
Wheaton CompletePAK | |
USP 788, 85 und 71; zertifizierte Integrität des Behälterverschlusses (CCI) | |
5 oder 10 ml Serumfläschchen |
Aluminium | |
125 | |
Sterile Flip-Dichtung | |
20 mm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.