Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Versiegelung für sterile Komponenten
Die WHEATON™ CompletePAK™ Produktlinie umfasst eine Reihe von Fläschchen mit Bördelverschluss, Gummistopfen und Dichtung, die gebrauchsfertig sterilisiert sind. Sie können aufgrund unserer Fähigkeit, Lösungen aus einer Hand anzubieten, für jede Anwendung angepasst werden, die Ihre Lieferkette reduziert.
Marke:  DWK Life Sciences W988012-S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17972621
  • 362.00 CHF / 125 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2025
Beschreibung
  • Steril
  • Flip-Off-Verschluss
Certifications
USP <788>, <85> und <71>; zertifizierte Integrität des Containerverschlusses (CCI)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Steril
Wheaton CompletePAK
USP 788, 85 und 71; zertifizierte Integrität des Behälterverschlusses (CCI)
5 oder 10 ml Serumfläschchen
Aluminium
125
Sterile Flip-Dichtung
20 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Versiegelung für sterile Komponenten > Blauer 20 mm-Flip-Dichtung, 125/Karton