Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ COMPLETEPAK MODPAK Amber Kit
Reihe von Fläschchen mit Bördelverschluss, Gummistopfen und Dichtungen, die gebrauchsfertig sterilisiert und serienmäßig sind und für jede Anwendung angepasst werden können, wodurch sich Ihre Lieferkette aufgrund unserer Fähigkeit, Lösungen aus einer Hand anzubieten, verkürzt.
Marke: DWK Life Sciences W991014A-CPMP
Beschreibung
- Six inventory matched kits conveniently packed into a single shipper case.
- Sterilized, off-the-shelf, ready-to-use (RtU) primary packaging components
- Focuses your effort on core competencies and reduces lead time
- Streamlines process and frees up valuable clean room space USP /EP 2.9.19
- Particulate Matter in Injections, USP /EP 2.6.1,
- The Bacterial Endotoxins Test and USP / EP 2.6.14
- The Sterility Test, USP /EP 3.2.1
- Glass Containers for Pharmaceutical Use
- USP /EP 3.2.9 Elastomeric Closures used in Parenteral Preparations
- Complete manufacturing & certificate of analysis traceability
- Ready-to-Use, Just-in-Time
- Minimum 180 day shelf life from time of shipment
- Container Closure Integrity (CCI) validation
- Available in amber for photosensitive contents
Spezifikation
Blau | |
24 mm | |
Ja | |
Compoundierung von Pharmazeutika, aseptische Befüllung von injizierbaren Arzneimitteln, Arzneimittelforschung, Arzneimittelforschung, Gefriertrocknung/gefriergetrockneten Arzneimitteln, Medikamentenverpackung für große und kleine Moleküle | |
Fläschchen, Stopfen und Dichtung | |
Bromobutyl | |
Omni Flex Igloo Lyo Stopfen | |
104/Pk. | |
Serumfläschchen |
Bernsteinfarben | |
Steril | |
10 mL | |
Nein | |
CompletePAK ModPAK | |
Autoklavierbar | |
50 mm | |
USP <788>/EP 2.9.19 Particulate Matter in Injections, USP <85>/EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test and USP <71>/ EP 2.6.14 The Sterility Test, USP <660>/EP 3.2.1 Glass Containers for Pharmaceutical Use, and USP <381>/EP 3.2.9 Elastomeric Closures used in Parenteral Preparations | |
20 mm |