Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ COMPLETEPAK MODPAK Amber Kit
Reihe von Fläschchen mit Bördelverschluss, Gummistopfen und Dichtungen, die gebrauchsfertig sterilisiert und serienmäßig sind und für jede Anwendung angepasst werden können, wodurch sich Ihre Lieferkette aufgrund unserer Fähigkeit, Lösungen aus einer Hand anzubieten, verkürzt.
6785.00 CHF - 16445.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Bernsteinfarben |
---|---|
Sterilität | Steril |
Einwegprodukt | Ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Compoundierung von Pharmazeutika, aseptische Befüllung von injizierbaren Arzneimitteln, Arzneimittelforschung, Arzneimittelforschung, Gefriertrocknung/gefriergetrockneten Arzneimitteln, Medikamentenverpackung für große und kleine Moleküle |
Skala | Nein |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Verschlussfarbe | Verschlusstyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Verschlussfarbe | Verschlusstyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17992661
|
DWK Life Sciences
W991000A-CPMP |
Blau | Omni Flex Serumstopfen | 278/Pk. |
14330.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17972661
|
DWK Life Sciences
W991001A-CPMP |
Blau | Omni Flex Serumstopfen | 278/Pk. |
15690.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17952581
|
DWK Life Sciences
W991002A-CPMP |
Blau | Omni Flex Igloo Lyo Stopfen | 278/Pk. |
16345.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17902671
|
DWK Life Sciences
W991003A-CPMP |
Red | Omni Flex Serumstopfen | 278/Pk. |
14330.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17982581
|
DWK Life Sciences
W991004A-CPMP |
Red | Omni Flex Serumstopfen | 278/Pk. |
15690.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17912671
|
DWK Life Sciences
W991005A-CPMP |
Red | Omni Flex Igloo Lyo Stopfen | 278/Pk. |
16445.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17942671
|
DWK Life Sciences
W991006A-CPMP |
22 mm | Blau | Omni Flex Serumstopfen |
6785.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17932671
|
DWK Life Sciences
W991007A-CPMP |
22 mm | Blau | Omni Flex Serumstopfen |
7580.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17922671
|
DWK Life Sciences
W991008A-CPMP |
22 mm | Blau | Omni Flex Igloo Lyo Stopfen |
7585.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17952591
|
DWK Life Sciences
W991009A-CPMP |
22 mm | Red | Omni Flex Serumstopfen |
6825.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17972671
|
DWK Life Sciences
W991010A-CPMP |
22 mm | Red | Omni Flex Serumstopfen |
7580.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17952601
|
DWK Life Sciences
W991011A-CPMP |
22 mm | Red | Omni Flex Igloo Lyo Stopfen |
7585.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17962671
|
DWK Life Sciences
W991012A-CPMP |
24 mm | Blau | Omni Flex Serumstopfen | 104/Pk. |
6825.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17952671
|
DWK Life Sciences
W991013A-CPMP |
24 mm | Blau | Omni Flex Serumstopfen | 104/Pk. |
8685.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17982671
|
DWK Life Sciences
W991014A-CPMP |
24 mm | Blau | Omni Flex Igloo Lyo Stopfen | 104/Pk. |
8905.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17992671
|
DWK Life Sciences
W991015A-CPMP |
24 mm | Red | Omni Flex Serumstopfen | 104/Pk. |
6790.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17992571
|
DWK Life Sciences
W991016A-CPMP |
24 mm | Red | Omni Flex Serumstopfen | 104/Pk. |
8515.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17912681
|
DWK Life Sciences
W991017A-CPMP |
24 mm | Rot | Omni Flex Igloo Lyo Stopfen | 104/Pk. |
8730.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Six inventory matched kits conveniently packed into a single shipper case.
- Sterilized, off-the-shelf, ready-to-use (RtU) primary packaging components
- Focuses your effort on core competencies and reduces lead time
- Streamlines process and frees up valuable clean room space USP /EP 2.9.19
- Particulate Matter in Injections, USP /EP 2.6.1,
- The Bacterial Endotoxins Test and USP / EP 2.6.14
- The Sterility Test, USP /EP 3.2.1
- Glass Containers for Pharmaceutical Use
- USP /EP 3.2.9 Elastomeric Closures used in Parenteral Preparations
- Complete manufacturing & certificate of analysis traceability
- Ready-to-Use, Just-in-Time
- Minimum 180 day shelf life from time of shipment
- Container Closure Integrity (CCI) validation
- Available in amber for photosensitive contents
Spezifikation
Bernsteinfarben | |
Ja | |
Nein | |
CompletePAK ModPAK | |
Autoklavierbar | |
Serumfläschchen |
Steril | |
Compoundierung von Pharmazeutika, aseptische Befüllung von injizierbaren Arzneimitteln, Arzneimittelforschung, Arzneimittelforschung, Gefriertrocknung/gefriergetrockneten Arzneimitteln, Medikamentenverpackung für große und kleine Moleküle | |
Fläschchen, Stopfen und Dichtung | |
Bromobutyl | |
USP <788>/EP 2.9.19 Particulate Matter in Injections, USP <85>/EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test and USP <71>/ EP 2.6.14 The Sterility Test, USP <660>/EP 3.2.1 Glass Containers for Pharmaceutical Use, and USP <381>/EP 3.2.9 Elastomeric Closures used in Parenteral Preparations |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences WHEATON™ COMPLETEPAK MODPAK Amber Kit