Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Kits, Braun
Die WHEATON™ CompletePAK™ Produktlinie umfasst eine Reihe von Fläschchen mit Bördelverschluss, Gummistopfen und Dichtung, die gebrauchsfertig sterilisiert sind. Sie können aufgrund unserer Fähigkeit, Lösungen aus einer Hand anzubieten, für jede Anwendung angepasst werden, die Ihre Lieferkette reduziert.
1290.00 CHF - 3115.00 CHF
Spezifikation
Farbe Bernsteinfarben
Material Borosilikatglas
Vorgeschlitzt Nein
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lichtempfindliche parenterale Präparate und gebrauchsfertige Anwendungen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 18
Produktcode Marke Verschlussfarbe Verschlusstyp Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verschlussfarbe Verschlusstyp Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17912641
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
W991002-CPA
Blau OmniFlex 3G Steriler Igloo Lyo-Stopfen 2 mL
3115.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17952641
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
W991005-CPA
Rot OmniFlex 3G Steriler Igloo Lyo-Stopfen 2 mL
3100.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17932581
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
W991001-CPA
Blau OmniFlex 3G Steriler Serumstopfen 2 mL
2955.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17962641
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
W991004-CPA
Rot OmniFlex 3G Steriler Serumstopfen 2 mL
2975.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17922641
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
W991000-CPA
Blau Ultra Pure Sterile Serumstopfen 2 mL
2700.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17932641
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
W991003-CPA
Rot Ultra Pure Sterile Serumstopfen 2 mL
2700.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17932591
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
W991008-CPA
Blau OmniFlex 3G Steriler Igloo Lyo-Stopfen 5 mL
1435.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17912651
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
W991011-CPA
Rot OmniFlex 3G Steriler Igloo Lyo-Stopfen 5 mL
1435.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17982641
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
W991007-CPA
Blau OmniFlex 3G Steriler Serumstopfen 5 mL
1430.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17992641
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
W991010-CPA
Rot OmniFlex 3G Steriler Serumstopfen 5 mL
1400.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17992581
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
W991006-CPA
Blau Ultra Pure Sterile Serumstopfen 5 mL
1290.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17972641
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
W991009-CPA
Rot Ultra Pure Sterile Serumstopfen 5 mL
1290.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17902651
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
W991014-CPA
Blau OmniFlex 3G Steriler Igloo Lyo-Stopfen 10 mL
1680.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17942651
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
W991017-CPA
Rot OmniFlex 3G Steriler Igloo Lyo-Stopfen 10 mL
1660.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17962591
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
W991013-CPA
Blau OmniFlex 3G Steriler Serumstopfen 10 mL
1635.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17932651
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
W991016-CPA
Rot OmniFlex 3G Steriler Serumstopfen 10 mL
1605.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17922651
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
W991012-CPA
Blau Ultra Pure Sterile Serumstopfen 10 mL
1510.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17962571
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
W991015-CPA
Rot Ultra Pure Sterile Serumstopfen 10 mL
1510.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Produkte werden gebrauchsfertig geliefert
  • Reduziert Durchlaufzeiten
  • Konzentriert Ihre Bemühungen auf Kernkompetenzen
  • Eliminiert Investitionen in Geräte, die für die Reinigung und Vorbereitung von Glaswaren oder Kunststoffbehältern erforderlich sind
  • Schafft wertvollen Platz im Reinraum
  • Begrenzt die Anzahl der Lieferanten, die für die Bereitstellung eines kompletten Verpackungsprodukts erforderlich sind
  • Braun für lichtempfindliche Inhalte
  • Validierte Prozesse
  • Spart wertvolle Zeit und Geld bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines qualitativ hochwertigen Produkts und Rationalisierung des Prozesses
  • Eine Quelle für Gesamtverpackungslösungen
Spezifikation
Spezifikation
Bernsteinfarben
Nein
Lichtempfindliche parenterale Präparate und gebrauchsfertige Anwendungen
Fläschchen, Stopfen und Dichtung
Wheaton CompletePAK
Borosilikatglas
Steril
Nein
Bördelverschluss
Nein
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Kits, Braun