Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Kits, Braun
Die WHEATON™ CompletePAK™ Produktlinie umfasst eine Reihe von Fläschchen mit Bördelverschluss, Gummistopfen und Dichtung, die gebrauchsfertig sterilisiert sind. Sie können aufgrund unserer Fähigkeit, Lösungen aus einer Hand anzubieten, für jede Anwendung angepasst werden, die Ihre Lieferkette reduziert.
Marke:  DWK Life Sciences W991002-CPA
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17912641
  • 3115.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Produkte werden gebrauchsfertig geliefert
  • Reduziert Durchlaufzeiten
  • Konzentriert Ihre Bemühungen auf Kernkompetenzen
  • Eliminiert Investitionen in Geräte, die für die Reinigung und Vorbereitung von Glaswaren oder Kunststoffbehältern erforderlich sind
  • Schafft wertvollen Platz im Reinraum
  • Begrenzt die Anzahl der Lieferanten, die für die Bereitstellung eines kompletten Verpackungsprodukts erforderlich sind
  • Braun für lichtempfindliche Inhalte
  • Validierte Prozesse
  • Spart wertvolle Zeit und Geld bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines qualitativ hochwertigen Produkts und Rationalisierung des Prozesses
  • Eine Quelle für Gesamtverpackungslösungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Borosilikatglas
Steril
Lichtempfindliche parenterale Präparate und gebrauchsfertige Anwendungen
Fläschchen, Stopfen und Dichtung
Bördelverschluss
OmniFlex 3G Steriler Igloo Lyo-Stopfen
13 mm
Bernsteinfarben
Nein
2 mL
Nein
278/Cs.
Wheaton CompletePAK
32 mm
Nein