Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Kits, Braun
Die WHEATON™ CompletePAK™ Produktlinie umfasst eine Reihe von Fläschchen mit Bördelverschluss, Gummistopfen und Dichtung, die gebrauchsfertig sterilisiert sind. Sie können aufgrund unserer Fähigkeit, Lösungen aus einer Hand anzubieten, für jede Anwendung angepasst werden, die Ihre Lieferkette reduziert.
Marke: DWK Life Sciences W991000-CPA
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Produkte werden gebrauchsfertig geliefert
- Reduziert Durchlaufzeiten
- Konzentriert Ihre Bemühungen auf Kernkompetenzen
- Eliminiert Investitionen in Geräte, die für die Reinigung und Vorbereitung von Glaswaren oder Kunststoffbehältern erforderlich sind
- Schafft wertvollen Platz im Reinraum
- Begrenzt die Anzahl der Lieferanten, die für die Bereitstellung eines kompletten Verpackungsprodukts erforderlich sind
- Braun für lichtempfindliche Inhalte
- Validierte Prozesse
- Spart wertvolle Zeit und Geld bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines qualitativ hochwertigen Produkts und Rationalisierung des Prozesses
- Eine Quelle für Gesamtverpackungslösungen
Spezifikation
Blau | |
Borosilikatglas | |
Steril | |
Lichtempfindliche parenterale Präparate und gebrauchsfertige Anwendungen | |
Fläschchen, Stopfen und Dichtung | |
Bördelverschluss | |
Ultra Pure Sterile Serumstopfen | |
13 mm |
Bernsteinfarben | |
Nein | |
2 mL | |
Nein | |
278 | |
Wheaton CompletePAK | |
32 mm | |
Nein |