Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Coliwasa Probenehmer aus Borosilikatglas
Bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und können wiederholt gereinigt werden
697.00 CHF - 733.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Material der Dichtung | PTFE |
Kapazität (angloamerikanisch) | 6.76 oz. |
Kapazität (metrisch) | 200 mL |
Durchmesser (angloamerikanisch) Öffnung | 0,5 in. |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12487301
|
DWK Life Sciences
885230 |
Coliwasa Probenehmer ohne Scoring |
697.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12497301
|
DWK Life Sciences
885231 |
Coliwasa Probenehmer mit Scoring |
733.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Die PTFE-Dichtung ermöglicht eine Probenahme bis zu 0.5 Zoll (1.3 cm) über dem Fassboden
- Die positive Dichtung ermöglicht den verlustfreien Transport von Probenmaterial in die Flasche
- Aus einem vollen 55 Gallonen-Fass (208 l) kann eine Probe von 200 ml gewonnen werden
- Verfügbar, vorgepackt zur Entsorgung nach einmaligem Gebrauch oder nicht vorgepackt für wiederholten Gebrauch
Bestellinformation
- Fassungsvermögen: 200 ml (6.8 oz.)
- Abmessungen: Durchmesser x Breite: 0.88 x 42 Zoll (2.2 x 107 cm)
Spezifikation
Borosilikatglas | |
6.76 oz. | |
0,5 in. | |
1,3 cm | |
42 in. |
PTFE | |
200 mL | |
0,86 in. | |
2,2 cm | |
106,6 cm |