Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Coliwasa Probenehmer aus Borosilikatglas
Bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und können wiederholt gereinigt werden
Marke:  DWK Life Sciences 885231
539.76 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12497301
  • 733.00 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
  • Die PTFE-Dichtung ermöglicht eine Probenahme bis zu 0.5 Zoll (1.3 cm) über dem Fassboden
  • Die positive Dichtung ermöglicht den verlustfreien Transport von Probenmaterial in die Flasche
  • Aus einem vollen 55 Gallonen-Fass (208 l) kann eine Probe von 200 ml gewonnen werden
  • Verfügbar, vorgepackt zur Entsorgung nach einmaligem Gebrauch oder nicht vorgepackt für wiederholten Gebrauch
Bestellinformation
  • Fassungsvermögen: 200 ml (6.8 oz.)
  • Abmessungen: Durchmesser x Breite: 0.88 x 42 Zoll (2.2 x 107 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Coliwasa Probenehmer mit Scoring
PTFE
200 mL
0,86 in.
2,2 cm
106,6 cm
Borosilikatglas
6,76 oz.
0,5 in.
1,3 cm
42 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Coliwasa Probenehmer aus Borosilikatglas > Vorgepackter Coliwasa Probenehmer aus Borosilikatglas