Learn More
DWK Life Sciences Schwarzer Verschluss aus Phenolharz mit grauem Septum aus Butyl und Flansch Artikelnummer.: 11571235
Verfügbar ab: 15-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences Schwarzer Verschluss aus Phenolharz mit grauem Septum aus Butyl und Flansch
Artikelnummer. 11571235 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
1000 Karton
Click to view available options
Anzahl pro Karton:
100 Kartons
1000 Karton
Artikelnummer. 11571235
Marke: DWK Life Sciences 240683
Verfügbar ab: 15-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersatzschraubverschlüsse aus schwarzem Phenol für Medienflaschen
  • Offene Kappe mit grauen Chlorobutyl/50-Septen und Flansch
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz
Enthält Septen und Flansch aus grauem Butyl
Material Phenolharz
Anzahl pro Karton 1000 Karton
Halsausführung 33-430
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Kappe mit Bohrung auf Oberseite
Zur Verwendung mit (Geräte) Flasche
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Oben offene Phenolharzkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Schwarzer Verschluss aus Phenolharz mit grauem Septum aus Butyl und Flansch >