Learn More
DWK Life Sciences Schwarzer Verschluss aus Phenolharz mit grauem Septum aus Butyl und Flansch
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Anzahl pro Karton:
100 Kartons
1000 Karton
Beschreibung
Ersatzschraubverschlüsse aus schwarzem Phenol für Medienflaschen
Ideal für die Verwendung mit Wheaton Medienflaschen
- Schraubkappe, oben offen
- Größe: 33–430
- 50 Septen aus grauem Chlorbutyl
- Phenolisch
- Schwarz
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
Enthält | Septen und Flansch aus grauem Butyl |
Material | Phenolharz |
Anzahl pro Karton | 100 Kartons |
Halsausführung | 33-430 |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Produkttyp | Kappe mit Bohrung auf Oberseite |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Flasche |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Schwarzer Verschluss aus Phenolharz mit grauem Septum aus Butyl und Flansch >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur