Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Glass Reagent Bottle with Ground Glass Stopper Artikelnummer.: 12472481
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Glass Reagent Bottle with Ground Glass Stopper
Artikelnummer. 12472481 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
250 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
Artikelnummer. 12472481
Marke: DWK Life Sciences 215257
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal for shelf storage
  • Enghalsflasche aus braunem Borosilikatglas
  • Schützt lichtempfindliche Reagenzien und Lösungen
  • Der achteckige Flachstopfen aus geschliffenem Glas bietet eine hervorragende Abdichtung und schützt die obere Lippe der Flasche vor Staub
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8,45 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,83 in.
Material Glas
Verschlussfarbe Bernsteinfarben
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 145 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5,7 Zoll
Verschlussmaterial Borosilikatglas
Durchmesser (metrisch) 72 mm
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Glass Reagent Bottle with Ground Glass Stopper >