Learn More
Cytiva Polycap Einweg-Kapseln, 36 TF
Mit robuster PTFE-Membran und Gehäuse aus Polypropylen. Whatman™ Polycap™ 36 TF Einweg-Kapseln eignen sich zur Filterung von organischen und aggressiven Lösungen, Luft und Gas.
105.00 CHF - 615.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material (Membran) | PTFE |
Filtrationsbereich | 500 cm2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtration von organischen Lösungen, aggressiven Lösungen, Luft und Gas; kann zudem als Entgaser verwendet werden. |
Gehäusematerial | Polypropylen (PP) |
Produktcode | Marke | Porengröße | Art des Einlasses | Art des Auslasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Art des Einlasses | Art des Auslasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11349174
|
Cytiva
6711-3602 |
0,2 μm | National Außengewinde | Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.) |
112.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11319174
|
Cytiva
6711-3601 |
0,1 μm | National Außengewinde | Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.) |
112.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11389174
|
Cytiva
6711-3604 |
0,45 μm | National Außengewinde | Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.) |
112.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11320824
|
Cytiva
6700-3602 |
0,2 μm | Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.) | Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.) |
129.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11330824
|
Cytiva
6700-3610 |
1 μm | Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.) | Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.) |
105.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11399174
|
Cytiva
2603T |
1 μm | National Innengewinde | National Innengewinde |
615.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11369174
|
Cytiva
2602S |
0,45 μm | Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 9 mm (1 bis 1-½ in.) | Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 9 mm (1 bis 1-½ in.) |
515.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11329174
|
Cytiva
2601T |
0,2 μm | National Innengewinde | National Innengewinde |
610.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11359174
|
Cytiva
2601 |
0,2 μm | Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 9 mm (¼ bis ⅜ in.) | Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 9 mm (¼ bis ⅜ in.) |
320.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11309184
|
Cytiva
2603 |
1 μm | Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 9 mm (¼ bis ⅜ in.) | Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 9 mm (¼ bis ⅜ in.) |
320.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Prüfbar auf Integrität
- Bidirektionaler Fluss: einige Anwendungen erfordern möglicherweise eine bestimmte Ausrichtung
- Filtermedien: Hydrophobe Membran aus PTFE
Anwendungen:
Filtration von organischen Lösungen, aggressiven Lösungen, Luft und Gas; kann zudem als Entgaser verwendet werden.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
500 cm2 | |
Polypropylen (PP) |
PTFE | |
Filtration von organischen Lösungen, aggressiven Lösungen, Luft und Gas; kann zudem als Entgaser verwendet werden. |