Learn More
Cytiva Polycap Einweg-Kapseln, 36 TF
Mit robuster PTFE-Membran und Gehäuse aus Polypropylen. Whatman™ Polycap™ 36 TF Einweg-Kapseln eignen sich zur Filterung von organischen und aggressiven Lösungen, Luft und Gas.
Marke: Cytiva 6711-3601
106.40 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Prüfbar auf Integrität
- Bidirektionaler Fluss: einige Anwendungen erfordern möglicherweise eine bestimmte Ausrichtung
- Filtermedien: Hydrophobe Membran aus PTFE
Anwendungen:
Filtration von organischen Lösungen, aggressiven Lösungen, Luft und Gas; kann zudem als Entgaser verwendet werden.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
PTFE | |
500 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
4,1 bar (60 psi) |
PolyCap TF 36, 0,1 μm, mit MNPT-Einlass und 3/8 in SB-Auslass (1 St.) | |
0,1 μm | |
Filtration von organischen Lösungen, aggressiven Lösungen, Luft und Gas; kann zudem als Entgaser verwendet werden. | |
National Außengewinde | |
Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.) |