Learn More
Cytiva Polycap Einweg-Kapseln, 36 TF
Mit robuster PTFE-Membran und Gehäuse aus Polypropylen. Whatman™ Polycap™ 36 TF Einweg-Kapseln eignen sich zur Filterung von organischen und aggressiven Lösungen, Luft und Gas.
Marke:  Cytiva 6711-3604
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11389174
  • 112.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Prüfbar auf Integrität
  • Bidirektionaler Fluss: einige Anwendungen erfordern möglicherweise eine bestimmte Ausrichtung
  • Filtermedien: Hydrophobe Membran aus PTFE
Anwendungen:
Filtration von organischen Lösungen, aggressiven Lösungen, Luft und Gas; kann zudem als Entgaser verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
PTFE
500 cm2
Polypropylen (PP)
4,1 bar (60 psi)
PolyCap TF 36, 0,45 μm, mit MNPT-Einlass und 3/8 in SB-Auslass (1 St.)
0,45 μm
Filtration von organischen Lösungen, aggressiven Lösungen, Luft und Gas; kann zudem als Entgaser verwendet werden.
National Außengewinde
Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.)