Learn More
Cytiva Polycap Einweg-Kapseln, 36 TF
Mit robuster PTFE-Membran und Gehäuse aus Polypropylen. Whatman™ Polycap™ 36 TF Einweg-Kapseln eignen sich zur Filterung von organischen und aggressiven Lösungen, Luft und Gas.
Marke: Cytiva 2601T
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Prüfbar auf Integrität
- Bidirektionaler Fluss: einige Anwendungen erfordern möglicherweise eine bestimmte Ausrichtung
- Filtermedien: Hydrophobe Membran aus PTFE
Anwendungen:
Filtration von organischen Lösungen, aggressiven Lösungen, Luft und Gas; kann zudem als Entgaser verwendet werden.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
PTFE | |
500 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
4,1 bar (60 psi) |
Polycap TF 36 Kapselfilter, 0,2 μm, mit FNPT-Einlass und -Auslass (5 Stück) | |
0,2 μm | |
Filtration von organischen Lösungen, aggressiven Lösungen, Luft und Gas; kann zudem als Entgaser verwendet werden. | |
National Innengewinde | |
National Innengewinde |