Learn More
Cytiva Polycap Disposable Capsules: 150TC
Polycap TC-Filter zur Sterilfiltration von wässrigen Lösungen für biologische und Gewebekulturen
164.00 CHF - 206.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) PES
Sterilität Steril
Filtrationsbereich 1900 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sterile Filtration von biologischen und Gewebekulturlösungen. Primär für wässrige Lösungen
Gehäusematerial Polypropylen (PP)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Porengröße Art des Auslasses Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Art des Auslasses Preis Menge & Verfügbarkeit  
11394624
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6717-9502
0,2/0,2 μm 1/2 SB Schlauchanschluss am Einlass und Auslass, 3/8 bis 1/2 in.
206.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11309144
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6717-9504
0,6/0,45 μm 1/2 SB Schlauchanschluss am Einlass und Auslass, 3/8 bis 1/2 in.
205.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11369154
Unterlagen ansehen
Cytiva
6718-9502
0,2/0,2 μm 1/2 SB Schlauchanschluss am Einlass und Auslass, 1/4 bis 3/8 in.
164.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11389134
Unterlagen ansehen
Cytiva
6717-9501
0,2/0,1 μm 1/2 SB
202.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Polycap TC-Filter zur Sterilfiltration von wässrigen Lösungen für biologische und Gewebekulturen
  • Zweilagiger Filter für lange Lebensdauer und hohe Effizienz
  • Steril, nicht-pyrogen
  • Filtrationskapseln mit Sterilisationsgrad
  • 0.2 μm-Kapseln erfüllen die Vorgaben zur Bakterienretention gemäß ASTM F838-83
  • Membran mit geringer Proteinbindung
  • Hydrophil; wenig extrahierbare Stoffe
  • Mit Einlassbelüftung
  • Filtermedien: Zwei Schichten aus Polyethersulfon (PES)
Anwendungen:
Sterile Filtration von biologischen und Gewebekulturlösungen. Primär für wässrige Lösungen
Spezifikation
Spezifikation
PES
1900 cm2
Polypropylen (PP)
Steril
Sterile Filtration von biologischen und Gewebekulturlösungen. Primär für wässrige Lösungen
4,1 bar (60 psi)