Learn More
Cytiva Polycap Disposable Capsules: 150TC
Polycap TC-Filter zur Sterilfiltration von wässrigen Lösungen für biologische und Gewebekulturen
Marke: Cytiva 6718-9502
155.80 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Polycap TC-Filter zur Sterilfiltration von wässrigen Lösungen für biologische und Gewebekulturen
- Zweilagiger Filter für lange Lebensdauer und hohe Effizienz
- Steril, nicht-pyrogen
- Filtrationskapseln mit Sterilisationsgrad
- 0.2 μm-Kapseln erfüllen die Vorgaben zur Bakterienretention gemäß ASTM F838-83
- Membran mit geringer Proteinbindung
- Hydrophil; wenig extrahierbare Stoffe
- Mit Einlassbelüftung
- Filtermedien: Zwei Schichten aus Polyethersulfon (PES)
Anwendungen:
Sterile Filtration von biologischen und Gewebekulturlösungen. Primär für wässrige Lösungen
Spezifikation
PolyCap TC150 Kapselfilter,0.2/0.2 μm, steril, mit 1/2 in SB-Einlass und -Auslass plus Abfüllglocke (1 pc + FB) | |
0,2/0,2 μm | |
1900 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
1/2 SB Schlauchanschluss am Einlass und Auslass, 1/4 bis 3/8 in. |
PES | |
Steril | |
Sterile Filtration von biologischen und Gewebekulturlösungen. Primär für wässrige Lösungen | |
4,1 bar (60 psi) |