Learn More
Cytiva Polycap Disposable Capsules: 150TC
Polycap TC-Filter zur Sterilfiltration von wässrigen Lösungen für biologische und Gewebekulturen
Marke: Cytiva 6717-9504
191.10 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Polycap TC-Filter zur Sterilfiltration von wässrigen Lösungen für biologische und Gewebekulturen
- Zweilagiger Filter für lange Lebensdauer und hohe Effizienz
- Steril, nicht-pyrogen
- Filtrationskapseln mit Sterilisationsgrad
- 0.2 μm-Kapseln erfüllen die Vorgaben zur Bakterienretention gemäß ASTM F838-83
- Membran mit geringer Proteinbindung
- Hydrophil; wenig extrahierbare Stoffe
- Mit Einlassbelüftung
- Filtermedien: Zwei Schichten aus Polyethersulfon (PES)
Anwendungen:
Sterile Filtration von biologischen und Gewebekulturlösungen. Primär für wässrige Lösungen
Spezifikation
PolyCap TC 150 Kapselfilter, 0.65/0.45 μm, steril, mit 1/2 Zoll SB-Einlass und -Auslass (1 St.) | |
0,6/0,45 μm | |
1900 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
1/2 SB Schlauchanschluss am Einlass und Auslass, 3/8 bis 1/2 in. |
PES | |
Steril | |
Sterile Filtration von biologischen und Gewebekulturlösungen. Primär für wässrige Lösungen | |
4,1 bar (60 psi) | |
Einwegkapsel |