Learn More
Cytiva Polycap Disposable Capsules: 150TC
Polycap TC-Filter zur Sterilfiltration von wässrigen Lösungen für biologische und Gewebekulturen
Marke:  Cytiva 6717-9502
188.36 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11394624
  • 206.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Polycap TC-Filter zur Sterilfiltration von wässrigen Lösungen für biologische und Gewebekulturen
  • Zweilagiger Filter für lange Lebensdauer und hohe Effizienz
  • Steril, nicht-pyrogen
  • Filtrationskapseln mit Sterilisationsgrad
  • 0.2 μm-Kapseln erfüllen die Vorgaben zur Bakterienretention gemäß ASTM F838-83
  • Membran mit geringer Proteinbindung
  • Hydrophil; wenig extrahierbare Stoffe
  • Mit Einlassbelüftung
  • Filtermedien: Zwei Schichten aus Polyethersulfon (PES)
Anwendungen:
Sterile Filtration von biologischen und Gewebekulturlösungen. Primär für wässrige Lösungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PolyCap TC 150 Kapselfilter, 0.2/0.2 μm, steril, mit 1/2 Zoll SB-Einlass und -Auslass (1 St.)
0,2/0,2 μm
1900 cm2
Polypropylen (PP)
1/2 SB Schlauchanschluss am Einlass und Auslass, 3/8 bis 1/2 in.
PES
Steril
Sterile Filtration von biologischen und Gewebekulturlösungen. Primär für wässrige Lösungen
4,1 bar (60 psi)
Einwegkapsel