Learn More
Cytiva Nylon-Membranen
Flexibel und langlebig für einfachere Handhabung. Cytiva Nylon-Membranen sind natürlich hydrophil, sodass weder Benetzungsmittel noch eine Vorbenetzung bei der Filterung wässriger Lösungen erforderlich sind.
148.00 CHF - 319.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Nylon
Hydrophobizität Hydrophil
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Porengröße Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11384864
Unterlagen ansehen
Cytiva
7402-009
0,2 μm 90 mm
319.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10012161
Unterlagen ansehen
Cytiva
7402-004
0,2 μm 47 mm
295.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11334874
Unterlagen ansehen
Cytiva
7408-004
0.8μm 47 mm
221.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11394864
Unterlagen ansehen
Cytiva
7404-001
0,5 μm 13 mm
157.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11314874
Unterlagen ansehen
Cytiva
7404-004
0,45 μm 47 mm
246.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11345084
Unterlagen ansehen
Cytiva
7402-001
0,2 μm 13 mm
148.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11304874
Unterlagen ansehen
Cytiva
7404-002
0,45 μm 25 mm
167.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11324874
Unterlagen ansehen
Cytiva
7404-009
0,45 μm 90 mm
270.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Flexibel und langlebig für einfachere Handhabung. GE Healthcare Nylon-Membranen sind natürlich hydrophil, was Benetzungsmittel und die Vorbenetzung bei der Filterung wässriger Lösungen überflüssig macht.
  • Membranen aus reinem Nylon
  • Reißfest
  • Filterung zahlreicher organischer Lösungsmittel
  • Autoklavierbar bis 135 °C
  • Biotechnologie-Anwendungen wie Filtration von Gewebekulturmedien, mikrobiologischen Medien, Puffern und Lösungen
  • Einsatz in der Chromatographie zur Filterung von Proben, wässrigen und organischen mobilen Phasen, Vakuum-Entgasung
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Nylon
Hydrophil
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Nylon-Membranen