Learn More
Cytiva Nylon-Membranen
Flexibel und langlebig für einfachere Handhabung. Cytiva Nylon-Membranen sind natürlich hydrophil, sodass weder Benetzungsmittel noch eine Vorbenetzung bei der Filterung wässriger Lösungen erforderlich sind.
Marke:  Cytiva 7404-009
225.38 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21931" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11324874
  • 270.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Flexibel und langlebig für einfachere Handhabung. GE Healthcare Nylon-Membranen sind natürlich hydrophil, was Benetzungsmittel und die Vorbenetzung bei der Filterung wässriger Lösungen überflüssig macht.
  • Membranen aus reinem Nylon
  • Reißfest
  • Filterung zahlreicher organischer Lösungsmittel
  • Autoklavierbar bis 135 °C
  • Biotechnologie-Anwendungen wie Filtration von Gewebekulturmedien, mikrobiologischen Medien, Puffern und Lösungen
  • Einsatz in der Chromatographie zur Filterung von Proben, wässrigen und organischen mobilen Phasen, Vakuum-Entgasung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
0,45 μm
Hydrophil
90 mm
Nylon
Für Filtrationen von wässrigen Lösungen und den meisten organischen Lösungsmittel
50/Packung