Learn More
Cytiva Nylon-Membranen
Flexibel und langlebig für einfachere Handhabung. Cytiva Nylon-Membranen sind natürlich hydrophil, sodass weder Benetzungsmittel noch eine Vorbenetzung bei der Filterung wässriger Lösungen erforderlich sind.
Marke: Cytiva 7402-001
122.80 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Flexibel und langlebig für einfachere Handhabung. GE Healthcare Nylon-Membranen sind natürlich hydrophil, was Benetzungsmittel und die Vorbenetzung bei der Filterung wässriger Lösungen überflüssig macht.
- Membranen aus reinem Nylon
- Reißfest
- Filterung zahlreicher organischer Lösungsmittel
- Autoklavierbar bis 135 °C
- Biotechnologie-Anwendungen wie Filtration von Gewebekulturmedien, mikrobiologischen Medien, Puffern und Lösungen
- Einsatz in der Chromatographie zur Filterung von Proben, wässrigen und organischen mobilen Phasen, Vakuum-Entgasung
Spezifikation
Autoklavierbar | |
0,2 μm | |
100/Packung |
Nylon | |
Hydrophil | |
13 mm |