Learn More
Cytiva Cellulosemischester-Membranen – WME-Reihe
Kombination aus Zelluloseacetat- und Zellulosenitratmembranen. Die Whatman™ Membranen aus Zellulosemischester - WME-Reihe zeichnen sich durch eine glattere und einheitlichere Oberfläche aus als Filter aus reiner Nitrozellulose.
Marke: Cytiva 7141-104
Beschreibung
Besteht aus Membranen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat.Whatman™ Cellulosemischester-Membranen der WME-Reihe besitzen eine glattere und gleichmäßigere Oberfläche als Filter aus reiner Nitrocellulose.
- Die gerasterte Oberfläche (Abstände von3.1 mm) machen die Filter ideal zum Zählen von Kolonien nach der Inkubation
- Der Farbkontrast des Filters ermöglicht ebenfalls die Erkennung von Partikeln und minimiert das Ermüden der Augen.
- Es wird eine spezielle, nicht toxische Tinte verwendet, die vollständig frei von bakteriellen Wachstumshemmern ist
- Hergestellt unter streng kontrollierten Reinraumbedingungen
Bestellinformation
Die autoklavierbare Packung enthält 10 Umschläge mit je 10 Filtern/Pads zur Sterilisation im mikrobiologischen Labor
Spezifikation
Autoklavierbar | |
WME | |
Steril | |
Schwarz | |
Einzeln verpackt | |
100/Packung | |
Gitter | |
130 °C | |
47 mm |
Weiß | |
0,45 μm | |
Mikrobiologische Arbeiten, Probenvorbereitung, mikrobiologische Studien, Filtration wässriger Lösungen | |
Pad, Zwischenlagepapier | |
Mittel | |
0.31 cm | |
266 °F | |
1,85 in. |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.