Learn More
Cytiva Cellulosemischester-Membranen – WME-Reihe
Kombination aus Zelluloseacetat- und Zellulosenitratmembranen. Die Whatman™ Membranen aus Zellulosemischester - WME-Reihe zeichnen sich durch eine glattere und einheitlichere Oberfläche aus als Filter aus reiner Nitrozellulose.
71.30 CHF - 1005.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Material (Membran) WME
Porengröße 0,45 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikrobiologische Arbeiten, Probenvorbereitung, mikrobiologische Studien, Filtration wässriger Lösungen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Oberflächentyp Sterilität Enthält Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Oberflächentyp Sterilität Enthält Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11914544
Unterlagen ansehen
Cytiva
7141-154
Gitter Steril Pad, Zwischenlagepapier Einzeln verpackt
1005.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10153971
Unterlagen ansehen
Cytiva
7141-004
Gitter Unsteril Absorptionspad Packung
210.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11374824
Unterlagen ansehen
Cytiva
7140-104
Glatt Steril Absorptionspad Einzeln verpackt
223.00 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11929207
Unterlagen ansehen
Cytiva
7141-124
Gitter Steril Zwischenlagepapier Einzeln verpackt
205.00 CHF
200 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10030461
Unterlagen ansehen
Cytiva
7141-104
Gitter Steril Pad, Zwischenlagepapier Einzeln verpackt
126.00 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10756262
Unterlagen ansehen
Cytiva
7141-114
Gitter Steril Zwischenlagepapier Einzeln verpackt
126.00 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11324834
Unterlagen ansehen
Cytiva
7141-204
Gitter Unsteril Zwischenlagepapier Autoklavierpackung
71.30 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Besteht aus Membranen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat.Whatman™ Cellulosemischester-Membranen der WME-Reihe besitzen eine glattere und gleichmäßigere Oberfläche als Filter aus reiner Nitrocellulose.
  • Die gerasterte Oberfläche (Abstände von3.1 mm) machen die Filter ideal zum Zählen von Kolonien nach der Inkubation
  • Der Farbkontrast des Filters ermöglicht ebenfalls die Erkennung von Partikeln und minimiert das Ermüden der Augen.
  • Es wird eine spezielle, nicht toxische Tinte verwendet, die vollständig frei von bakteriellen Wachstumshemmern ist
  • Hergestellt unter streng kontrollierten Reinraumbedingungen
Bestellinformation
Die autoklavierbare Packung enthält 10 Umschläge mit je 10 Filtern/Pads zur Sterilisation im mikrobiologischen Labor
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
WME
Mikrobiologische Arbeiten, Probenvorbereitung, mikrobiologische Studien, Filtration wässriger Lösungen
3,1mm
130 °C
47 mm
Weiß
0,45 μm
Mittel
266 °F
1,85 in.
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Cellulosemischester-Membranen – WME-Reihe