Learn More
Cytiva ME 24 Membranen aus Zellulosemischester ohne Aufdruck
Ermöglicht die Aufnahme von Wachstumsmedien in die Bakterienkolonien, ohne deren Wachstum chemisch zu hemmen. Whatman™ ME 24 Membranen aus Zellulosemischester gewährleisten dank ihrer Konstruktion aus Zelluloseacetat und Zellulosenitrat über eine besonders gleichmäßige Oberfläche.
116.00 CHF - 411.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Bubble Point | 3.7 bar |
Material | MCE |
Porengröße | 0,2 μm |
Flussrate | 20 s/100 ml/12,5 cm2 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11305324
|
Cytiva
10401731 |
142 mm | Unsteril |
185.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11365314
|
Cytiva
10401712 |
47 mm | Unsteril |
176.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11325324
|
Cytiva
10401772 |
50 mm | Steril |
177.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11395314
|
Cytiva
10401726 |
110 mm | Unsteril |
411.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11375314
|
Cytiva
10401714 |
50 mm | Unsteril |
166.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11355314
|
Cytiva
10401706 |
25 mm | Unsteril |
116.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11385314
|
Cytiva
10401721 |
100 mm | Unsteril |
381.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Ermöglicht die Aufnahme von Wachstumsmedien in die Bakterienkolonien, ohne deren Wachstum chemisch zu hemmen.Whatman™ ME 24 glatte Membranen aus Zellulosemischester verfügen dank ihrer Konstruktion aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat über eine besonders gleichmäßige Oberfläche.
- Als Hilfe bei der visuellen Zählung von Bakterien
- Geeignet für die Bakterienkultivierung, einschließlich der E. coli-Kultivierung
- Biologisch inert mit guter thermischer Stabilität
- Die gleichmäßige mikroporöse Struktur führt zu hohen Durchflussraten bei der Filtration
Spezifikation
Autoklavierbar | |
MCE | |
20 s/100 ml/12,5 cm2 | |
Zwischenlagepapier | |
135 μm |
3.7 bar | |
0,2 μm | |
Glatt | |
ME24 |
Sicherheit und Handhabung
- ME24, 0.2 µm 142 mm, 25 pack
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.